Documenti fondamentali
1.07555
Supelco
Extran® MA 01
greener alternative
liquid, alkaline, concentrate
Sinonimo/i:
Detersivo TM=["EXTRAN"] MA 01 ; detergente TM=["EXTRAN"] MA 01
About This Item
Codice UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<23.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
P. ebollizione
>100 °C/1013 hPa
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto contiene ingredienti attivi biodegradabili può essere perciò considerato amico dell′ambiente. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Linkage
Rimpiazza: EX0993; EX0993-4
Risultati analitici
pH (5 %; acqua): 11,0 - 12,0
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 1,065 - 1,075
Volume Schiumogeno (5 %; acqua): ≥ 70 ml
Note legali
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Laboratory brushes Test tube, L 10&#160;in., brush diam. × L 1 3/8&#160;in. × 4&#160;in.
Z281263
Laboratory brushes
Laboratory brushes Flask, L 12&#160;in., brush diam. × L 1 3/8&#160;in. × 3 1/2&#160;in.
Z281344
Laboratory brushes
Flask brush Black nylon
Z225509
Flask brush
Laboratory brushes Test tube, L 9&#160;in., brush diam. × L 3/4&#160;in. × 3 1/4&#160;in.
Z281255
Laboratory brushes