Documenti fondamentali
1.05699
Supelco
di-Lithium tetraborate
for analysis
Sinonimo/i:
di-Lithium tetraborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B4Li2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
234-514-3
NACRES:
NB.21
Saggio:
≥98.0% (acidimetric)
Stato:
solid
Solubilità:
141.2 g/L
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
930 °C
Solubilità
141.2 g/L
Densità
2.35 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
330 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: LX0366A-2; LX0366A
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4