Documenti fondamentali
1.05445
Supelco
Zinc iodide starch solution
for analysis
Sinonimo/i:
Zinc diiodide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
liquid
pH
6.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Suitability as indicator: conforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Zinc iodide anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
466360
Zinc iodide
Acido cloridrico 25% for analysis EMSURE®
Supelco
1.00316
Acido cloridrico
Acetilacetone for analysis EMSURE®
Supelco
1.09600
Acetilacetone
Ioduro di potassio for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.05043
Ioduro di potassio
Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04761
Iodine
Acetilacetone analytical standard
Supelco
05581
Acetilacetone
Protocolli
Analytical Method: Iodine in table salt
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparation of a standard solution for Monochloramine.
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Vedi tutto