Documenti fondamentali
1.04466
Supelco
Mercury(II) oxide
red, for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Mercury(II) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
244-654-7
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
0.12 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
Residuo alla calcinazione
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
>400 °C (decomposition)
Solubilità
0.052 g/L
Densità
11.1 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
3000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.01%
N: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate): ≤ 0.025 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3