Key Documents
1.04007
Millipore
D(-)-Fructose
for biochemistry
Sinonimo/i:
D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-333-3
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
100-104 °C (decomposition)
Solubilità
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Densità
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Densità bulk
700‑800 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): -93.5 - -91.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Glucose (HPLC): ≤ 0.5 %
Water: ≤ 0.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10