Documenti fondamentali
1.03098
Supelco
2,2′-Bipyridine
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridine, Reagents for Iron(II) and molybdenum, α,α′-Dipyridyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
206-674-4
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
P. ebollizione
272 °C/1013 hPa
Punto di fusione
70-72 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1c(cccc1)c2ncccc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol): conforms
Sensitivity (to ferrous ion): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
131 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2