798533
2,2′-Bipyridyl
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
99%
Stato
powder or crystals (anhydrous)
Qualità
free-flowing
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
273 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
267.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
131 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.