Key Documents
1.01569
Supelco
Chemizorb® Hg
reagent refill pack
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
<63 μm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001
Risultati analitici
Identity: passes test
Note legali
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2