Documenti fondamentali
1.02051
Supelco
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
Sinonimo/i:
Absorbents for liquid spillages, Spillages, absorbents for, Hazardous liquid spillages, absorbents for, Absorbant for spilled liquids
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
47131905
Numero indice EU:
231-545-4
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Stato
solid
Dimensione particelle
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Densità
2.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
120 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
pH-value (10 %; water): 9 - 11
Bulk density: about 18
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Water absorption capacity: about 200
Note legali
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6