Documenti fondamentali
1.01125
Supelco
Ammonium bromide
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Ammonium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
235-183-8
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Stato
solid (deliquescent)
Potenza
2714 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤5 ppm heavy metals (ACS)
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
6.6 (10 g/L in H2O)
Punto di fusione
>370 °C (closed capillary tube)
Solubilità
970 g/L
Densità
2.46 g/cm3
Densità bulk
1100 kg/m3
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
≤5 ppm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Br-].N.[H+]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 4.5 - 6.0
Bromate (BrO₃): ≤ 0.002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.2 %
Iodide (I): passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Residue on ignition: ≤ 0.01 %
Conform to ACS
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1