Key Documents
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41115700
Forma fisica
beads
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
300-1100 μm
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
WGK 1