1.00051
CAYE Broth Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, For the preparation of CAYE Broth or modified Brain Heart Agar
Sinonimo/i:
E. coli Selective Supplement, CAYE-Bouillon Supplement, Casein Yeast Extract Broth Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Composizione
Verotoxin inducer, 10 (μg per vial)
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
10-12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
10 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
- E. coli O157:H7 ATCC 43888:
passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43890: passes test
- E. coli O157:H7 ATCC 43889: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3