Z680516
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
1129820
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
joint threadedGL 45
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 1129820
Parametri
1.5 bar max. pressure
Capacità
1,000 mL
diam. × alt.
101 mm × 225 mm
Descrizione generale
Connection of different hose diameters (1.6 and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalization sets (membrane filter 0.2 μm) is possible.
Note legali
Accessorio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)