Documenti fondamentali
07-672-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MYPT1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (immunogen homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1R12A(4659)
Descrizione generale
La subunità regolatoria 12A della fosfatasi 1 (UniProt: Q90623; conosciuta anche come subunità di 130 kDa della miosina fosfatasi del muscolo liscio che lega la miosina, subunità 1 targeting della miosina fosfatasi, subunità 1 target della miosina fosfatasi, subunità M110 della proteina PP1M, subunità della proteina fosfatasi che lega la miosina, MYPT1) nell′uomo è codificata dal gene PPP1R12A (conosciuto anche come MBS, MYPT1) (Gene ID: 396020). La MYPT1 è una delle subunità della miosina fosfatasi e un suo componente fondamentale. Si trova in cervello, polmoni, aorta, cuore, ventriglio, stomaco, ovidotto, milza, reni e intestino tenue. La MYPT1 è localizzata nelle fibre da stress e si distribuisce vicino alla membrana cellulare e alle giunzioni cellula-cellula per regolare l'attività della miosina fosfatasi. Viene fosforilata sui residui di serina e treonina dalle chinasi associate a Rho. È stato dimostrato che la fosforilazione della treonina 695 inibisce l'attività della miosina fosfatasi, mentre la fosforilazione della treonina 850 sopprime la capacità di legare la miosina. Sono state segnalate due isoforme di MYPT1, risultato dello splicing alternativo.
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio rivela la subunità regolatoria 12A della protein fosfatasi 1. Il suo target è un epitopo compreso nei primi 291 amminoacidi dall'estremità C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante con tag GST corrispondente alla porzione C-terminale della proteina MYPT1 di pollo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione: 0,5 µg di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato la proteina MYPT1 da 0,5 mg di lisato di cellule HeLa.
Rivela la proteina MYPT1 utilizzando questo anticorpo policlonale di coniglio anti-MYPT1, convalidato per Western blotting e IP.
Sottocategoria di ricerca
Ormoni e recettori che regolano il metabolismo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina MYPT1 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 120/130 kDa, calcolato a 111,61 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 04-386
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1