MAB3806
Anti-ATM phosphoSer1981 Antibody, clone 10H11.E12
clone 10H11.E12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Ataxia Telangiectasia Mutated
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H11.E12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1981)
Informazioni sul gene
human ... ATM(472)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry: Foci are detected in irradiated human and mouse fibroblasts.
Immunoprecipitation: The antibody immunoprecipitates ATM from irradiated human and mouse cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
This antibody and certain aspects of its use are disclosed and claimed in pending U.S. Patent Applications published as U.S. Patent Publication Nos. 2003/0077661 and 2003/0157572.
Risultati analitici
Irradiated normal Human fibroblasts (no reactivity against non-irradiated cell extracts)
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2