07-590
Anti-Ago 2 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO2(27161)
Descrizione generale
Provides endonuclease activity to RNA-induced silencing complexes (RISC). Cleaves siRNA/mRNA heteroduplexes bound to RISC. Essential for embryonic development as well as RNA-mediated gene silencing (RNAi).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
HeLa cell lysate, HL-60 cell lysate
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1