04-642
Anti-Ago2 Antibody, clone 9E8.2
ascites fluid, clone 9E8.2, Upstate®
Sinonimo/i:
Argonaute-2, Eukaryotic translation initiation factor 2C, AGO2, eIF-2C, Slicer protein, MGC3183, Piwi domain protein, PPD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO2(27161)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Chromatin Biology
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato