06-942-AF647
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Lys9-acetylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 06-492) is shown to be suitable also for Western blotting, dot blot, flow cytometry, chromatin immunoprecipitation (ChIP) and ChIP-seq applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2