Documenti fondamentali
06-719
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LexA, regione di legame al DNA
Upstate®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
E. coli
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... Lexa(948544)
Descrizione generale
L′anticorpo anti-LexA permette di rivelare la proteina LexA e le proteine ricombinanti fuse alla proteina LexA. Questo anticorpo si può usare per identificare l′espressione di potenziali proteine esca costruite per l′uso nel sistema a doppio ibrido nel lievito o in altri sistemi di interazione a “trappola”. LexA aggiunge circa 22-25 kDa alla proteina di interesse, a seconda del numero di amminoacidi extra.
Specificità
Riconosce la porzione LexA delle proteine di fusione esca (bait) usate nel sistema a doppio ibrido in lievito.
Immunogeno
Dominio di legame al DNA con tag His della proteina LexA corrispondente ai residui amminoacidici 1-202.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-LexA, regione di legame al DNA (policlonale di coniglio) permette di rivelare la proteina LexA nelle applicazioni di IP & WB.
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su lisato di cellule di lievito transfettate con LexA-pRB.
Descrizione del bersaglio
24 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Risultati analitici
Controllo
Estratto di cellule di lievito transfettate con LexA-pRB
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tyrosine residues direct the ubiquitination and degradation of the NY-1 hantavirus G1 cytoplasmic tail.
Erika Geimonen, Imelyn Fernandez, Irina N Gavrilovskaya, Erich R Mackow
Journal of virology null
Seiji Tanaka
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 24(12), 781-788 (2019-10-11)
Protein-protein interactions are one of the most basic and critical processes underlying biological functions. Thus, identification of the interacting proteins of a protein of interest and further elucidation of the roles of the interactions is critical for understanding the related
The SOS regulatory system of Escherichia coli.
Little, J W and Mount, D W
Cell, 29, 11-22 (1982)
Genome-wide analysis of the functions of a conserved surface on the corepressor Tup1.
Green, SR; Johnson, AD
Molecular Biology of the Cell null
Notch signaling is antagonized by SAO-1, a novel GYF-domain protein that interacts with the E3 ubiquitin ligase SEL-10 in Caenorhabditis elegans.
Hale, VA; Guiney, EL; Goldberg, LY; Haduong, JH; Kwartler, CS; Scangos, KW; Goutte, C
Genetics null