06-1352-I
Anti-acetyl Histone H4 (Lys12) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Histone H4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys12)
Informazioni sul gene
human ... HIST2H4B(554313)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.1 µg/mL from a representative lot detected acetyl Histone H4 (Lys12) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H4 (Lys12) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1