Y0001266
Pramipexole dihydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pramipexole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc1N)CC[C@@H](C2)NCCC.[Cl-].[Cl-].O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH.H2O/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)