06-1091
Anti-IL-13 receptor Antibody, alpha-2 (IL-13RA2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
interleukin 13 receptor, alpha 2, interleukin-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 receptor alpha 2 chain, Interleukin-13-binding protein, IL-13R subunit alpha-2, cancer/testis antigen 19, IL-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 binding pro
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL13RA2(3598)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry (paraffin) Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot was used to detect Interleukin-13 receptor, alpha-2 in colorectal carcinoma and normal human kidney/medulla tissue sections.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Interleukin-13 receptor, alpha-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1