Documenti fondamentali
237264
Sigma-Aldrich
Resolve-Al La
99%
Sinonimo/i:
La(tmhd)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum
About This Item
Formula condensata:
La(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
688.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
P. eboll.
370 °C (lit.)
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.La/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
IXHLTRHDDMSNAP-LWTKGLMZSA-K
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structural and electrical properties of a La2O3 thin film as a gate dielectric.
Jun JH, et al.
The Journal of the Korean Physical Society, 11(6) (2002)
Study on the precursors for La2O3 thin films deposited on silicon substrate.
Jun J, et al.
Journal of Materials Science Letters, 21(23), 1847-1849 (2002)
MOCVD of lanthanum oxides from La (tmhd)3 and La (tmod)3 precursors: A thermal and kinetic investigation.
Bedoya C, et al.
Chem. Vap. Deposition, 12(1), 46-53 (2006)