06-1036
Anti-March5 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, RING finger protein 153, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, Mitochondrial ubiquitin ligase, Membrane-associated RING-CH protein V
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCHF5(54708)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
.
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected March5 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HL-60 cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1