05-882
Anti-Parkin Antibody, clone PRK8
ascites fluid, clone PRK8, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PRK8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARK2(5071)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Articoli
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.