Key Documents
DUO92008
Sigma-Aldrich
Reagenti rossi di rilevamento in situ Duolink®
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
Duolink®
Livello qualitativo
tecniche
proximity ligation assay: suitable
Fluorescenza
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®, Zeiss Filter set 31)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il saggio di legatura di prossimità (PLA®)Duolink®, consente il rilevamento endogeno di interazioni proteiche, modificazioni post-traduzionali e livelli di espressione proteica a livello della singola molecola, in cellule e campioni di tessuto fissati.
Per usare il prodotto, seguire il Protocollo per la fluorescenza in situ Duolink®. È disponibile anche una serie di istruzioni brevi.
Per informazioni su come eseguire un esperimento Duolink®, per le applicazioni, la risoluzione dei problemi e altro, visitare il Centro risorse PLA Duolink®.
Per eseguire un esperimento PLA in situ Duolink® completo saranno necessari due anticorpi primari (convalidati per PLA, IHC, ICC o IF) che riconoscano due epitopi target. Altri reagenti necessari sono un paio di sonde PLA da specie differenti (una PLUS e una MINUS) reagenti di rilevamento, tamponi di lavaggio e un terreno di montaggio. Tenere presente che gli anticorpi primari devono provenire dalla stessa specie delle sonde PLA Duolink®. L′analisi si effettua con un′attrezzatura standard per saggio di immunofluorescenza.
Specificità
Reagenti per il rilevamento della fluorescenza rossa sono spesso utilizzati con il filtro Texas red®
Nota applicativa
Sono necessari due anticorpi primari prodotti in specie diverse. Analizzare gli anticorpi primari (classe IgG, mono o policlonali) in un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare la fissazione, il blocco e le condizioni di titolazione ottimali. I reagenti in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cellule cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato). Non è richiesto un numero minimo di cellule.
Facciamo volentieri il lavoro in sua vece: per velocizzare i suoi progetti Duolink® troverà ulteriori informazioni nel Programma di assistenza personalizzato
Visualizzi l′elenco completo dei prodotti Duolink®
®
Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cytospin, cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) o su tessuto (fresco o congelato).
®
®
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità alla singola molecola grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Possibile quantificazione relativa
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapida e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Componenti
Il prodotto comprende quanto segue:
  • Legatura, 5 pz. Contiene oligonucleotidi che si ibridano con le sonde PLA e tutti i componenti necessari per la legatura fatta eccezione per la ligasi
  • Ligasi, 1 pz. (1 unità/μL)
  • Polimerasi, 1 pz (10 unità/μL)
Rosso amplificazione, 5 pz. Contiene tutti i componenti necessari all′amplificazione a cerchio rotante (RCA) fatta eccezione per la polimerasi Contiene anche le sonde per gli oligonucleotidi marcate con un fluoroforo che si ibridano con il prodotto della RCA.
Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica.
Non inclusi nel kit per il rilevamento:
Anticorpi primari, sonde PLA, tamponi di lavaggio, terreno di montaggio
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Visita l’Archivio dei documenti
H J Wright et al.
Oncogene, 35(36), 4762-4772 (2016-02-16)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a highly aggressive and metastatic form of breast cancer that lacks the estrogen, progesterone and HER2 receptors and is resistant to targeted and hormone therapies. TNBCs express high levels of the transmembrane glycoprotein, complement C1r/C1s
Francesca Gabanella et al.
Journal of cell science, 129(4), 804-816 (2016-01-09)
Disconnection between membrane signalling and actin networks can have catastrophic effects depending on cell size and polarity. The survival motor neuron (SMN) protein is ubiquitously involved in assembly of spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein particles. Other SMN functions could, however, affect
Takashi Miyamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 291(4), 1719-1734 (2015-11-22)
Diverse lines of evidence suggest that amyloid-β (Aβ) peptides causally contribute to the pathogenesis of Alzheimer disease (AD), the most frequent neurodegenerative disorder. However, the mechanisms by which Aβ impairs neuronal functions remain to be fully elucidated. Previous studies showed
Hyun Jik Lee et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1716-1734 (2018-11-23)
Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) is a master regulator leading to metabolic adaptation, an essential physiological process to maintain the survival of stem cells under hypoxia. However, it is poorly understood how HIF1α translocates into the nucleus in stem cells
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Articoli
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.