Documenti fondamentali
DUO92007
Sigma-Aldrich
Reagenti arancioni di rilevamento in situ Duolink®
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
Duolink®
Livello qualitativo
tecniche
proximity ligation assay: suitable
Fluorescenza
λex 554 nm; λem 576 nm (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il saggio di legatura di prossimità (PLA®) Duolink® consente il rilevamento endogeno di interazioni proteiche, modificazioni post-traduzionali e livelli di espressione proteica a livello della singola molecola, in cellule e campioni di tessuto fissati.
Per usare il prodotto, seguire il Protocollo per la fluorescenza in situ Duolink®. È disponibile anche una serie di istruzioni brevi.
Per informazioni su come eseguire un esperimento Duolink®, per le applicazioni, la risoluzione dei problemi e altro, visitare il Centro risorse PLA Duolink®.
Per eseguire un esperimento PLA in situ Duolink® completo saranno necessari due anticorpi primari (convalidati per PLA, IHC, ICC o IF) che riconoscano due epitopi target. Altri reagenti necessari sono un paio di sonde PLA da specie differenti (una PLUS e una MINUS), reagenti di rilevamento, tamponi di lavaggio e un terreno di montaggio. Tenere presente che gli anticorpi primari devono provenire dalla stessa specie delle sonde PLA Duolink®. L′analisi si effettua con un′attrezzatura standard per saggio di immunofluorescenza.
Specificità
I reagenti per il rilevamento della fluorescenza arancione sono spesso utilizzati con il filtro cianina 3.
Nota applicativa
Sono necessari due anticorpi primari prodotti in specie diverse. Analizzare gli anticorpi primari (classe IgG, mono o policlonali) in un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare la fissazione, il blocco e le condizioni di titolazione ottimali. I reagenti in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cellule cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato). Non è richiesto un numero minimo di cellule.
Facciamo volentieri il lavoro al posto tuo: per velocizzare i tuoi progetti Duolink®, troverai ulteriori informazioni nel Programma di assistenza ai clienti.
Visualizza l′elenco completo dei prodotti Duolink®
Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cytospin, cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) o su tessuto (fresco o congelato).
®
®
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità alla singola molecola grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Possibile quantificazione relativa
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapida e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Componenti
Il prodotto comprende quanto segue:
  • Legatura, 5 pz. - Contiene oligonucleotidi che si ibridano con le sonde PLA e tutti i componenti necessari per la legatura fatta eccezione per la ligasi.
  • Ligasi, 1 pz. (1 unità/μL)
  • Polimerasi, 1 pz (10 unità/μL)
  • Arancio amplificazione, 5 pz. - Contiene tutti i componenti necessari all′amplificazione a cerchio rotante (RCA) fatta eccezione per la polimerasi. Contiene anche le sonde per gli oligonucleotidi marcate con un fluoroforo che si ibridano con il prodotto della RCA.
Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica.
Non inclusi nel kit per il rilevamento:
Anticorpi primari, sonde PLA, tamponi di lavaggio, terreno di montaggio
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tomokazu Sumida et al.
Nature immunology (2018-10-31)
Foxp3+ regulatory T cells (Treg cells) are the central component of peripheral immune tolerance. Whereas a dysregulated Treg cytokine signature has been observed in autoimmune diseases, the regulatory mechanisms underlying pro- and anti-inflammatory cytokine production are elusive. Here, we identify
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Birgitte B Olsen et al.
BMC molecular biology, 13, 7-7 (2012-03-13)
The DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) is a nuclear complex composed of a large catalytic subunit (DNA-PKcs) and a heterodimeric DNA-targeting subunit Ku. DNA-PK is a major component of the non-homologous end-joining (NHEJ) repair mechanism, which is activated in the presence
Ivan Matic et al.
Molecular cell, 39(4), 641-652 (2010-08-28)
Reversible protein modification by small ubiquitin-like modifiers (SUMOs) is critical for eukaryotic life. Mass spectrometry-based proteomics has proven effective at identifying hundreds of potential SUMO target proteins. However, direct identification of SUMO acceptor lysines in complex samples by mass spectrometry
Pengcheng Zhu et al.
Cancer cell, 19(3), 401-415 (2011-03-15)
Cancer is a leading cause of death worldwide. Tumor cells exploit various signaling pathways to promote their growth and metastasis. To our knowledge, the role of angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) in cancer remains undefined. Here, we found that elevated ANGPTL4
Articoli
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.