05-531
Anti-His Tag Antibody
clone 4D11, mouse monoclonal, Upstate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11, clone 4D11, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRG(3273)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Cells expressing the His-tag
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1