Documenti fondamentali
05-515
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-lisina, clone 4G12
clone 4G12, Upstate®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G12, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Nel nucleo, il DNA è strettamente compattato nei nucleosomi, quindi l′ambiente che si viene a creare risulta altamente repressivo per i processi in cui il DNA è coinvolto, come la trascrizione. È emerso che l′acetilazione dei residui di lisina all′interno delle proteine è un meccanismo importante usato dalle cellule per ovviare a tale repressione. In questo processo sembra essere implicata l′acetilazione delle proteine non istoniche, come i fattori di trascrizione, così come degli istoni. L′acetilazione può indurre transizioni di struttura, oltre che costituire una modalità di segnalazione specifica all′interno di domini discreti di cromatina. Il ruolo dell′acetilazione nella trasduzione del segnale intracellulare è stato dedotto dal legame di peptidi acetilati da parte del bromodominio conservato. Inoltre, scoperte recenti suggeriscono che il riconoscimento bromodominio/lisina acetilata può fungere da meccanismo regolatorio nelle interazioni proteina-proteina coinvolte in svariati processi cellulari, come il rimodellamento cromatinico e l′attivazione della trascrizione.
Specificità
Prevista reattività crociata con ratto e topo.
Proteine contenenti lisina acetilata, anche istoni. Di tutti i possibili siti di acetilazione di H3 e H4, questo anticorpo mostra la massima affinità per l′istone H4 acetilato in lisina 8 e per l′istone H3 acetilato in lisina 14.
Immunogeno
Miscela di antigeni acetilati chimicamente; riconosce numerose proteine con lisina acetilata, principalmente negli istoni.
Applicazioni
Immunoprecipitazione:
5 μg di un precedente lotto hanno determinato l′immunoprecipitazione in vitro della proteina PCAF acetilata aggiunta a un lisato per RIPA di cellule 3T3. La proteina PCAF immunoprecipitata è stata rivelata mediante successivo Western Blotting utilizzando 1 μg/mL di anticorpo monoclonale anti-GST (N° cat. 05-311).
Rivela l'acetil-lisina con l′anticorpo anti-acetil-lisina, clone 4G12 (anticorpo monoclonale di topo) convalidato per i saggi di IP & WB.
Qualità
Valutata di routine mediante Western Blotting su lisati di cellule HeLa non trattate e trattate con butirrato di sodio.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare l′acetil-lisina in 10 μg di lisati di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Descrizione del bersaglio
Varia a seconda della proteina oggetto di analisi.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1M, pH 7,4, NaCl 0,15M, azoturo di sodio allo 0,05%, prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20°C. Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B.: La variabilità di temperatura del congelatore può portare la temperatura al di sotto dei -20°C, con conseguente congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo conservate.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Adam W Beharry et al.
Journal of cell science, 127(Pt 7), 1441-1453 (2014-01-28)
The Forkhead box O (FoxO) transcription factors are activated, and necessary for the muscle atrophy, in several pathophysiological conditions, including muscle disuse and cancer cachexia. However, the mechanisms that lead to FoxO activation are not well defined. Recent data from
Wai Chi Ho et al.
Cancer research, 65(10), 4273-4281 (2005-05-19)
The primary goal of chemotherapy is to cause cancer cell death. However, a side effect of many commonly used chemotherapeutic drugs is the activation of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB), a potent inducer of antiapoptotic genes, which may blunt the therapeutic efficacy
Contrasting proteome biology and functional heterogeneity of the 20 S proteasome complexes in mammalian tissues.
Gomes, AV; Young, GW; Wang, Y; Zong, C; Eghbali, M; Drews, O; Lu, H; Stefani, E; Ping, P
Molecular and Cellular Proteomics null
Liming Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(3), 2236-2244 (2010-10-21)
NIR (novel INHAT repressor) is a transcriptional co-repressor with inhibitor of histone acetyltransferase (INHAT) activity and has previously been shown to physically interact with and suppress p53 transcriptional activity and function. However, the mechanism by which NIR suppresses p53 is
Anna Maria Ochocka et al.
FEBS letters, 583(4), 621-626 (2009-01-27)
The p53 tumour suppressor protein is tightly controlled by the E3 ubiquitin ligase, mouse double minute 2 (MDM2), but maintains MDM2 expression as part of a negative feedback loop. We have identified the immunophilin, 25kDa FK506-binding protein (FKBP25), previously shown