Key Documents
05-385
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-talina (umana), clone TA205
clone TA205, Upstate®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TA205, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLN1(7094)
Specificità
Talina
Immunogeno
Talina umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
L′anti-talina (umana), clone TA205, è un anticorpo idoneo per applicazioni di IP, WB, IH.
Sottocategoria di ricerca
Fisiologia del muscolo
Qualità
Valutata abitualmente mediante immunoblotting su lisato di cellule A431 umane in tampone RIPA
Descrizione del bersaglio
200 kDa
Linkage
Sostituisce: CBL227
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificata
PBS, pH 7,4, con azoturo di sodio allo 0,05%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Temperature dependent specific heat capacity (Cp) of G-actin and talin or talin-vinculin bound to G-actin.
W H Goldmann et al.
Biochemical Society transactions, 20(3), 273S-273S (1992-08-01)
HSP72 inhibits apoptosis-inducing factor release in ATP-depleted renal epithelial cells.
Ruchalski, K; Mao, H; Singh, SK; Wang, Y; Mosser, DD; Li, F; Schwartz, JH; Borkan, SC
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Regulation of focal adhesions by flightless i involves inhibition of paxillin phosphorylation via a Rac1-dependent pathway.
Kopecki, Z; O'Neill, GM; Arkell, RM; Cowin, AJ
The Journal of Investigative Dermatology null
Hsp72 interacts with paxillin and facilitates the reassembly of focal adhesions during recovery from ATP depletion.
Mao, H; Wang, Y; Li, Z; Ruchalski, KL; Yu, X; Schwartz, JH; Borkan, SC
The Journal of Biological Chemistry null
Cécile Gaston et al.
Nature communications, 12(1), 2226-2226 (2021-04-15)
At the basis of cell shape and behavior, the organization of actomyosin and its ability to generate forces are widely studied. However, the precise regulation of this contractile network in space and time is unclear. Here, we study the role