Key Documents
05-175
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-myb, clone 1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral on
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1-1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYB(4602)
Descrizione generale
Myb è un attivatore della trascrizione. È una proteina legante il DNA che riconosce specificamente la sequenza 5′-YAAC[GT]G-3′. Svolge un ruolo importante nel controllo della proliferazione e della differenziazione delle cellule progenitrici emopoietiche.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione della proteina Myb, Mr 80 kDa, contenente gli amminoacidi C-terminali 401-636 (Salomoni, P., 1997).
Immunogeno
Proteina Myb murina ricombinante purificata mediante SDS-PAGE (Nicot, C., 2001), clone 1-1.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione:
4 μg di un precedente lotto hanno determinato l′immunoprecipitazione di Myb da lisato di cellule Jurkat.
Immunoistochimica:
L′anti-Myb, clone 1-1, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione della proteina Myb, detta anche Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), e il suo uso è convalidato per saggi di IHC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata di routine in cellule Jurkat lisate con tampone RIPA.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rivelare Myb in 20 μg di lisato di cellule Jurkat ottenuto con il tampone RIPA.
Descrizione del bersaglio
80 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M e azoturo di sodio 0,05%. Soluzione congelata.
Precipitazione in solfato d′ammonio, gel-filtrazione e cromatografia a scambio ionico.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-303, lisato di cellule Jurkat.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Marc R Mansour et al.
The Journal of experimental medicine, 210(8), 1545-1557 (2013-07-17)
The oncogenic transcription factor TAL1/SCL is aberrantly expressed in 60% of cases of human T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) and initiates T-ALL in mouse models. By performing global microRNA (miRNA) expression profiling after depletion of TAL1, together with genome-wide
Zhenglong Wu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 32, 98-98 (2013-12-03)
Mir-29 microRNA families are involved in regulation of various types of cancers. Although Mir-29 was shown to play an inhibitory role in tumorigenesis, the role of Mir-29 in breast cancer still remains obscure. In this study, we showed that Mir-29a
In vitro and in vivo reversal of multidrug resistance in a human leukemia-resistant cell line by mdr1 antisense oligodeoxynucleotides.
C Cucco, B Calabretta
Cancer Research null
Delivery of c-myb antisense oligodeoxynucleotides to human neuroblastoma cells via disialoganglioside GD(2)-targeted immunoliposomes: antitumor effects.
G Pagnan, D D Stuart, F Pastorino, L Raffaghello, P G Montaldo, T M Allen, B Calabretta, M Ponzoni
Journal of the National Cancer Institute null
Resistance to apoptosis in CTLL-2 cells constitutively expressing c-Myb is associated with induction of BCL-2 expression and Myb-dependent regulation of bcl-2 promoter activity
Salomoni, P., et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 3296-3301 (1997)