05-1248
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys9) Antibody, clone CMA306
clone CMA306, from mouse
Sinonimo/i:
H3K9me1, Histone H3 (mono methyl K9), H3-K9-HMTase 1, Histone H3-K9 methyltransferase 1, Lysine N-methyltransferase 1A, Position-effect variegation 3-9 homolog, Su(var)3-9 homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, histone-lysine N-methyltransfe
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CMA306, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
monomethylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Peptide Inhibition: Representative lot data. Specificity confirmed by the ability of immunizing peptide to abolish detection of monomethyl Histone H3 (Lys9) (Lane 7) in western blot analysis of HeLa acid extracts and various other modified histone peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 500 ng of recombinant Histone H3 and 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Recombinant Histone H3 and HeLa acid extract.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2