05-101
Anti-EGFR Antibody, neutralizing, clone LA1
clone LA1, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ERBB, Anti-ERBB1, Anti-ERRP, Anti-HER1, Anti-NISBD2, Anti-PIG61, Anti-mENA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LA1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (IC) Analysis: 2μg/mL of a representative lot detected EGFR in A431 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected EGFR in Human placenta tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipitated EGFR in Huh-7.5 cells. (Diao, J., et al. (2012). J. Virol. 86(20); 10935-10949).
Western Blotting Analysis: 1 mg/mL of a representative lot detected EGFR in A431 cell lysate.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1