Documenti fondamentali
04-150
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-AIRE, clone 5H12
clone 5H12, from rat
Sinonimo/i:
Autoimmune regulator, Autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy protein homolog, APECED protein homolog, AIRE
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Aire(11634)
Descrizione generale
AIRE (regolatore autoimmune) è un gene umano espresso principalmente nel timo. Induce la trascrizione di un′ampia tipologia di geni organo-specifici, riducendo il rischio di sviluppo di autoimmunità perché consente l′eliminazione dei linfociti T autoreattivi tramite selezione negativa. I difetti di questo gene causano la rara malattia autoimmune sistemica autosomica-recessiva chiamata sindrome poliendocrinopatia autoimmune-candidiasi-distrofia ectodermica (APECED). La compromissione del gene AIRE determina lo sviluppo di svariate malattie autoimmuni, in particolare le patologie cliniche più critiche sono ipoparatiroidismo, insufficienza surrenalica primitiva e candidosi mucocutanea cronica. Nel timo, la proteina Aire attiva la trascrizione di un insieme eterogeneo di autoantigeni, come l′insulina, la cui espressione consente quindi ai timociti in maturazione di diventare tolleranti nei confronti degli organi periferici, sopprimendo così la malattia autoimmune. La proteina Aire regola la trascrizione legandosi al DNA in forma dimerica e tetramerica, ma non monomerica. Forma corpi nucleari e interagisce con il coattivattore della trascrizione CPB (o CREBBP). Sono stati descritti almeno tre splicing alternativi di questo mRNA, incluso uno che determina la presenza di un codone di stop prematuro che verosimilmente candida il trascritto così generato alla cosiddetta scomposizione mediata a livello nucleare (nuclear-mediated decay o NMD).
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente alla regione C-terminale della proteina AIRE di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
La rivelazione di AIRE tramite questo anticorpo monoclonale anti-AIRE di ratto, clone 5H12, è convalidata per l′uso nei saggi di citometria a flusso, Western blotting, ICC & IHC.
Saggio di Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di AIRE in cellule COS transfettate con tale gene (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Saggio immunoistochimico: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di AIRE in sezioni di timo di topo (Hubert, F. X., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3824-3832.).
Saggio immunocitochimico: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di AIRE in cellule epiteliali di timo di topo (Guerau-de-Arellano, M., et al. (2009). J Exp Med. 206(6):1245-1252.).
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso su splenociti primari di topo.
Saggio di citometria a flusso: con 4 µg di questo anticorpo la proteina AIRE è stata rilevata in 1x10E6 splenociti primari di topo.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 60 kDa. È nota l'esistenza di molte isoforme.
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2cκ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
François-Xavier Hubert et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 180(6), 3824-3832 (2008-03-07)
Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy is an autoimmune disorder caused by mutations in the autoimmune regulator gene AIRE. We examined the expression of Aire in different organs (thymus, spleen, and lymph nodes) in C57BL/6 mice, using a novel rat mAb, specific for
Mireia Guerau-de-Arellano et al.
The Journal of experimental medicine, 206(6), 1245-1252 (2009-06-03)
There has long been conceptual and experimental support for, but also challenges to, the notion that the initial period of the immune system's development is particularly important for the establishment of tolerance to self. The display of self-antigens by thymic