04-004
Anti-SOCS3 Antibody, clone 1B2
clone 1B2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
suppressor of cytokine signaling 3, ATOD4, CIS3, Cish3, MGC71791, SOCS-3, SSI-3, SSI3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOCS3(9021)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroregenerative Medicine
Developmental Neuroscience
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2