Documenti fondamentali
T-158
Supelco
(-)-11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC-D3 solution
100 μg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-Tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-(pentyl-5,5,5-d3)-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-carboxylic acid (ACI)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25D3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.46
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (Degassed Methanol)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
This internal standard is applicable for numerous applications in GC/MS or LC/MS testing from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing and isotope dilution methods. 11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC, is the major metabolite of Delta8-THC found in urine or blood of cannabis users.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)