T-170
(-)-11-nor-9-Carboxy-delta8-THC solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (Degassed Methanol)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h8,10-11,15-16,22H,4-7,9,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
OGXXAQFMAFTSRU-HZPDHXFCSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)