T-151
THC-O-Acetate solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H32O3/c1-6-7-8-9-17-13-20(25-16(3)24)22-18-12-15(2)10-11-19(18)23(4,5)26-21(22)14-17/h12-14,18-19H,6-11H2,1-5H3/t18-,19-/m1/s1
DEWSJDIJFWQLOA-RTBURBONSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup