P-093
Phenazepam-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC1=CC2=C(NC(CN=C2C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C=C1
InChI
1S/C15H11BrN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
ATCCWKYKHCKDGT-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)