N-087
(±)-Norpseudoephedrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Racemic Norpseudoephedrine-D₃ hydrochloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C([2H])([2H])[2H])[C@@H](O)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1/i1D3;
DYWNLSQWJMTVGJ-CTASQPIASA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)