Documenti fondamentali
M-160
Supelco
(±)-4-Methylephedrine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Deuterated 4-methylephedrine hydrochloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14D3NO · HCl
Peso molecolare:
218.74
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(NC([2H])([2H])[2H])C(O)C1=CC=C(C)C=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,11-13H,1-3H3;1H/i3D3;
DDFKODAFZRBBOK-FJCVKDQNSA-N
Descrizione generale
A bath salt cathinone analog and primary urinary metabolite of mephedrone. Mephedrone, also known as 4-methylmethcathinone, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends across the US, Europe, and Asia. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as an internal standard for quantitation of (±)-4-Methylephedrine by LC/MS or GC/MS for applications in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)