C-169
4-Chloroethcathinone hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C(C(NCC)C)=O)C=C1.Cl
InChI
1S/C11H14ClNO/c1-3-13-8(2)11(14)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,13H,3H2,1-2H3
RNBCGEIZCHBTGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)