Documenti fondamentali
M-172
Supelco
3-Methoxytyramine-D4 HCl
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9D4NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(OC)C=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H/i4D2,5D2;
AWRIOTVUTPLWLF-HGFPCDIYSA-N
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard suitable for LC-MS/MS monitoring of 3-methoxytyramine levels in plasma or urine for diagnostic testing, endocrinology, or clinical chemistry. 3-Methoxytyramine is a metabolite of dopamine, a catecholamine which acts as a neurotransmitter for dopamine receptors and a neurohormone for regulation of numerous brain functions. 3-Methoxytyramine levels can serve as a biomarker for the diagnosis of neuroendocrine tumors such as pheochromocytoma or paraganglioma.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)