A-100
Anabasine-d4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(±) Anabasine-d4 HCl solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N1C(CCCC1)c2c(nc(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9;/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2;1H/i3D,4D,6D,8D;
VTMZQNZVYCJLGG-BHBAGPQMSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)