LM4103
Avanti
7α-hydroxycholesterol (D7)
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4103, methanol solution
Sinonimo/i:
cholest-5-en-3β,7α-diol(d7)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM4103-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4103
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D
OYXZMSRRJOYLLO-WCYTWDCFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a deuterated sterol standard for the extraction of lipids from cultured cells
- in liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry method (LC-MS/HR-MS) for the quantification
- to synthesize d4-7 -hydroxy-3-oxo-4-cholestenoic acid (d4-7-HOCA)
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)