860474P
Avanti
1-deoxysphinganine-d3
Avanti Research™ - A Croda Brand 860474P, powder
Sinonimo/i:
1-deoxysphinganine-d3 (m18:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36D3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.53
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 500 μg (860474P-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860474P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[C@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
Descrizione generale
1-deoxysphinganine-d3 is a deuterated compound, wherein the three protons of deoxysphinganine are replaced by deuterium. 1-deoxysphinganine is an atypical sphingoid base devoid of a 1-hydroxyl group.
Azioni biochim/fisiol
1-deoxysphinganine acts as a biomarker for Type 2 diabetes. It can function as a cytotoxic lipid for insulin producing cells. 1-deoxysphinganine might exhibit toxicity to cancerous cells.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860474P-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that