Documenti fondamentali
900122J
Avanti
15-keto PGF2α
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
15-keto Prostaglandin F2α
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
5 mg/mL in methyl acetate
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900122J-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)