Documenti fondamentali
900112P
Avanti
PGF1α-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Prostaglandin F1α-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27D9O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 50 μg
package of 1 × 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,6D2
DZUXGQBLFALXCR-XNRKUTMYSA-N
Descrizione generale
Prostaglandin F1α-d9 (PGF1α-d9) is a deuterated derivative of PGF1α.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)