890705P
Avanti
16:0-18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890705P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (890705P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (890705P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 890705P
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C44H87NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-44(47)53-42(41-52-54(48,50-9-3)51-39-38-45(4,5)6)40-49-43(46)36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-8-2;/h22-23,42H,7-21,24-41H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/b23-22-;/t42-,54?;/m1./s1
SXRDCCSKGWBZFF-ISBKSCLYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- as a cationic lipid to explore the change in organization and dynamics of a membrane-bound fluorescent probe in host membranes of varying charge
- in the preparation of small unilamellar cationic liposomes
- in a novel albumin-associated lipoplex formulation to evaluate the antitumoral efficacy of immuno-gene therapy and “suicide” gene therapy
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)