880134P
Avanti
PMA
Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P), powder
Sinonimo/i:
Polymethacrylate Copolymer (N-C4-52-6.9)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (NMR)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (880134P-100mg)
pkg of 1 × 500 mg (880134P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)CCOC(C(C)(CC(C)([H])C(OCCCC)=O)CSCCC(OC)=O)=O.[Cl-]
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3